Learn More
Cyclopentane, Reagent Grade, 98%, Merck
Code produit 15695600 Tous les produits Solstice Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15695600 100 mL Flacon en verre 100mL
15625610 500 mL Flacon en verre 500mL
15615610 2 L Flacon en verre 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15695600 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 459747100ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 287-92-3
Formule moléculaire C5H10
Poids moléculaire (g/mol) 70.135
Numéro MDL MFCD00001356
Clé InChI RGSFGYAAUTVSQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pentamethylene, ciclopentano, cyclopentan, zyklopentan, unii-t86pb90rnu, hsdb 62, t86pb90rnu, cyclopentanes, cyclopentyl group, hydrocarbons, cyclic c5 and c6
CID PubChem 9253
ChEBI CHEBI:23492
Nom IUPAC cyclopentane
SMILES C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentane
Point de fusion -94°C
Couleur Incolore
Densité 0.751g/mL at 25°C
Point d’ébullition 50°C
Point d’éclair −20°C (−4°F)
Température d’allumage 682°F
Odeur Solvent like
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1146
Beilstein 1900195
Poids de la formule 70.13g/mol
Tension de vapeur 5.3psi (21°C), 9.9psi (38°C)
Pourcentage de pureté 98%