Learn More
Acide cyclopentanecarboxylique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10686482 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10686482 25 g Flacon en verre 25g
10375740 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10686482 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111490250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3400-45-1 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3400-45-1
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Numéro MDL MFCD00001371
Clé InChI JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentane carboxylic acid, cyclopentylcarboxylic acid, cyclopentancarboxylic acid, cyclopentanoic acid, unii-z6691vh94a, cyclopentylmethanoic acid, pubchem14153, carboxycyclopentane, cyclopentyl carboxylic acid, acmc-209i4g
CID PubChem 18840
Nom IUPAC Acide cyclopentanecarboxylique
SMILES C1CCC(C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanecarboxylic acid
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 4.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 216.0°C
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H9CO2H
Indice de réfraction 1.4530 to 1.5450
Quantité 25 g
Beilstein 09, 6
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/100mL. Other solubilities: soluble in alcohols, methylene chloride, acetone,, toluene
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentanecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.