Learn More
Acide cyclopentanecarboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419523
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11419523 10 g 10g
11429523 50 g 50g
11439523 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419523 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12375.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3400-45-1 | C6H10O2 | 114.144 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3400-45-1
Formule moléculaire C6H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.144
Numéro MDL MFCD00001371
Clé InChI JBDSSBMEKXHSJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentane carboxylic acid, cyclopentylcarboxylic acid, cyclopentancarboxylic acid, cyclopentanoic acid, unii-z6691vh94a, cyclopentylmethanoic acid, pubchem14153, carboxycyclopentane, cyclopentyl carboxylic acid, acmc-209i4g
CID PubChem 18840
Nom IUPAC Acide cyclopentanecarboxylique
SMILES C1CCC(C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanecarboxylic acid
Point de fusion -7°C
Densité 1.052
Point d’ébullition 215°C to 216°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.454
Quantité 10 g
Beilstein 2039729
Poids de la formule 114.14
Pourcentage de pureté 99%