Learn More
Acide cyclopentanecarboxylique, TRC
Code produit 30349503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30349503 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349503 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9884105G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Cyclopentanecarboxylic Acid
CAS 3400-45-1
Formule moléculaire C6H10O2
Quantité 5 g
Synonyme Cyclopentanoic Acid, Cyclopentylcarboxylic Acid, NSC 59714
Formule InChI InChI=1S/C6H10O2/c7-6(8)5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2,(H,7,8)
SMILES OC(=O)C1CCCC1
Nom IUPAC Acide cyclopentanecarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 114.14
Poids de la formule 114.0681