Learn More
Chlorure de cyclopentanesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15485627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15485627 250 mg 250mg
15465627 1 g 1g
15475627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15485627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32865.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 26394-17-2 | C5H9ClO2S | 168.635 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26394-17-2
Formule moléculaire C5H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 168.635
Numéro MDL MFCD04117774
Clé InChI HZVKYZHPDGEECE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentylsulfonyl chloride, cyclopentanesulphonyl chloride, chlorocyclopentylsulfone, cyclopentylsulfonylchloride, acmc-1ccr5, cyclopentanesulfonylchloride, cyclopentyl sulfonyl chloride, chlorosulphonyl cyclopentane, cyclopentane sulfonyl chloride, cyclopentane sulphonyl chloride
CID PubChem 3717197
Nom IUPAC Chlorure de cyclopentanesulfonyle
SMILES C1CCC(C1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanesulfonyl chloride
Point d’ébullition 71°C to 73°C (2 mmHg)
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 168.64
Pourcentage de pureté 97%