Learn More
Cyclopentanéthiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332226 5 g 5g
11342226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332226 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03577.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1679-07-8 | C5H10S | 102.20 g/mol
Cyclopentanethiol has used as a food spice. It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclopentanéthiol a servi d’épice alimentaire. Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau ; soluble dans l’alcool et les huiles.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker sous un gaz inerte. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1679-07-8
Formule moléculaire C5H10S
Poids moléculaire (g/mol) 102.20
Numéro MDL MFCD00001369
Clé InChI WVDYBOADDMMFIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentyl mercaptan, mercaptocyclopentane, cyclopentylthiol, fema no. 3262, cyclopentyl thiol, cyclopen-tanethiol, cyclopentane thiol, cyclopentylmercaptan, acmc-209dxb, cyclopentanethiol
CID PubChem 15510
Nom IUPAC Cyclopentanéthiol
SMILES SC1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanethiol
Densité 0.957
Point d’ébullition 131°C to 132°C
Point d’éclair 25°C (77°F)
Odeur Stench
Indice de réfraction 1.49
Quantité 5 g
Numéro UN UN3336
Beilstein 2343861
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water; soluble in alcohol and oils.
Poids de la formule 102.2
Pourcentage de pureté 97%