Learn More
Cyclopentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10716521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10716521 100 g 100g
10696482 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10716521 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111521000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 96-41-3 | C5H10O | 86.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-41-3
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.13
Numéro MDL MFCD00001363
Clé InChI XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxycyclopentane, cyclopentyl alcohol, 1-cyclopentanol, unii-1l43q07tbu, dsstox_cid_13371, dsstox_rid_79066, dsstox_gsid_33371, cydopentanol, 1-hydroxycyclopentyl, 1-cyclopentyl alcohol
CID PubChem 7298
ChEBI CHEBI:16133
Nom IUPAC cyclopentanol
SMILES C1CCC(C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanol
Note relative au nom 99%
Point de fusion -19°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 139°C to 140°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H9OH
Indice de réfraction 1.4520 to 1.454
Quantité 100 g
Beilstein 06, 5
Merck Index 15, 2737
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.