Learn More
Cyclopentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492298 2500 mL 2500mL
11472298 100 mL 100mL
11482298 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15249.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 96-41-3 | C5H10O | 86.134 g/mol
Cyclopentanol is a versatile compound used as a building block, intermediate and solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclopentanol est un composé polyvalent utilisé comme bloc de construction, intermédiaire et solvant.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau. Également soluble dans l’éther, les alcools et l’acétone.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-41-3
Formule moléculaire C5H10O
Poids moléculaire (g/mol) 86.134
Numéro MDL MFCD00001363
Clé InChI XCIXKGXIYUWCLL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydroxycyclopentane, cyclopentyl alcohol, 1-cyclopentanol, unii-1l43q07tbu, dsstox_cid_13371, dsstox_rid_79066, dsstox_gsid_33371, cydopentanol, 1-hydroxycyclopentyl, 1-cyclopentyl alcohol
CID PubChem 7298
ChEBI CHEBI:16133
Nom IUPAC cyclopentanol
SMILES C1CCC(C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanol
Point de fusion -19°C
Densité 0.95
Point d’ébullition 139°C to 141°C
Point d’éclair 51°C (123°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.453
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN2244
Beilstein 1900556
Merck Index 14,2742
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Also soluble in ether,alcohols and acetone.
Poids de la formule 86.13
Pourcentage de pureté 99%