Learn More
Cyclopentanol, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Cyclopentanol |
| CAS | 96-41-3 |
| Formule moléculaire | C5 H10 O |
| Quantité | 10 mL |
| Synonyme | 1-Cyclopentanol, Cyclopentyl alcohol, Hydroxycyclopentane, NSC 49117 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H10O/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2 |
| SMILES | OC1CCCC1 |
| Nom IUPAC | cyclopentanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 86.13 |
| Poids de la formule | 86.0732 |