Learn More
Cyclopentanone, + de 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10736521 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10736521 250 mL Flacon en verre 250mL
10626682 1 L Flacon en verre 1L
10552524 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11994831 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10736521 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111532500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 120-92-3 | C5H8O | 84.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-92-3
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Numéro MDL MFCD00001409
Clé InChI BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy
CID PubChem 8452
ChEBI CHEBI:16486
Nom IUPAC cyclopentanone
SMILES O=C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanone
Point de fusion -51.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9500g/mL
Point d’ébullition 130.0°C to 131.0°C
Point d’éclair 26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H8(=O)
Indice de réfraction 1.4360 to 1.4380
Quantité 250 mL
Beilstein 07,5
Merck Index 15,2738
Gravité spécifique 0.95
Informations sur la solubilité Solubility in water: 301g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol,acetone and ether
Viscosité 0.8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.