Learn More
Cyclopentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
2500mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442327 2500 mL 2500mL
11374529 250 mL 250mL
11432327 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11442327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14222.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 120-92-3 | C5H8O | 84.12 g/mol
Cyclopentanone is used as an intermediate in the synthesis of rubber adhesives, synthetic resins, pharmaceuticals and biologically active compounds. It acts as precursor for the preparation of cyclopentamine and also pentethylcyclanone, cyclopentobarbital. It is a useful laboratory reagent and is used as thinner for epoxies. It can also be used as a solvent in paint and varnish removers and for electronic applications. As a dry cleaning agent, it is used for oil extraction. It is also involved in the preparation of cyclopentanone derivatives like cyclopenylamine and cyclopentanol which find application in the perfume industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cyclopentanone est utilisée comme intermédiaire dans la synthèse d’adhésifs en caoutchouc, de résines synthétiques, de produits pharmaceutiques et de composés biologiquement actifs. Elle agit comme précurseur pour la préparation de la cyclopentamine et aussi de la pentéthylcyclanone et du cyclopentobarbital. Il s’agit d’un réactif de laboratoire utile, qui est utilisé comme diluant pour les époxydes. Elle peut également être utilisée comme solvant dans les détachants de peinture et de vernis et pour des applications électroniques. En tant qu’agent de nettoyage à sec, elle est utilisée pour l’extraction d’huile. Elle participe également à la préparation de dérivés de cyclopentanones comme la cyclopénylamine et le cyclopentanol, qui trouvent leur application dans l’industrie du parfum.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents réducteurs forts, les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120-92-3
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Numéro MDL MFCD00001409
Clé InChI BGTOWKSIORTVQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme adipic ketone, ketocyclopentane, ketopentamethylene, adipinketon, dumasin, cyclopentanon, oxocyclopentane, cyclopentan-1-one, unii-220w81tn3s, cyclopentyloxy
CID PubChem 8452
ChEBI CHEBI:16486
Nom IUPAC cyclopentanone
SMILES O=C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanone
Point de fusion -51°C
Densité 0.949
Point d’ébullition 130°C to 131°C
Point d’éclair 30°C (86°F)
Odeur Petrol-like
Indice de réfraction 1.437
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN2245
Beilstein 605573
Merck Index 14,2743
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanone