Learn More
Oxime cyclopentanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11441507
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11441507 100 g 100g
11431507 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11441507 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24961.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1192-28-5 | C5H9NO | 99.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1192-28-5
Formule moléculaire C5H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 99.13
Numéro MDL MFCD00001420
Clé InChI YGNXYFLJZILPEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentanone oxime, cyclopentanoneoxime, cyclopentanone, oxime, unii-qy3bv00pcy, ccris 7163, qy3bv00pcy, n-1e-cyclopentylidene hydroxylamine, hydroxyimino cyclopentane, cyclopentanone,oxime, hydroxyiminocyclopentane
CID PubChem 14500
Nom IUPAC La N-cyclopentylidènehydroxylamine
SMILES ON=C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanone oxime
Point de fusion 54°C to 58°C
Point d’ébullition 196°C
Point d’éclair 92°C (198°F)
Quantité 100 g
Poids de la formule 99.13
Pourcentage de pureté 97%