Learn More
Cyclopentanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclopentanone |
| CAS | 120-92-3 |
| Formule moléculaire | C5 H8 O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 6: PN: WO2007101224 PAGE: 36 claimed sequence, Adipic ketone, Adipin keton, Dumasin, Ketocyclopentane, Ketopentamethylene, NSC 4122 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8O/c6-5-3-1-2-4-5/h1-4H2 |
| SMILES | O=C1CCCC1 |
| Nom IUPAC | cyclopentanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 84.12 |
| Poids de la formule | 84.0575 |