Learn More
Acide clopentène-1-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15479267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15479267 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15479267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52531.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentene-1-boronic acid
CAS 850036-28-1
Point de fusion 134°C to 140°C
Formule moléculaire C5H9BO2
Numéro MDL MFCD02179496
Quantité 250 mg
Synonyme cyclopent-1-en-1-ylboronic acid, 1-cyclopentenylboronic acid, cyclopentenylboronic acid, cyclopent-1-en-1-yl boronic acid, cyclopentene-1-boronic acid, cyclopenten-1-yl boronic acid, cyclopent-1-ene-1-boronic acid, boronic acid, 1-cyclopenten-1-yl, cyclopenteneboronic acid, acmc-209pzb
Clé InChI UZBHNSVUMGIKLU-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CCCC1)(O)O
Nom IUPAC acide cyclopenten-1-ylboronique
Poids moléculaire (g/mol) 111.935
CID PubChem 3861343
Poids de la formule 111.94
Pourcentage de pureté 97%