Learn More
Cyclopentène, +95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10015463 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10015463
Marque: Thermo Scientific Acros 295901000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 142-29-0 | C5H8 | 68.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-29-0
Formule moléculaire C5H8
Poids moléculaire (g/mol) 68.11
Numéro MDL MFCD00001394
Clé InChI LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
CID PubChem 8882
ChEBI CHEBI:49155
Nom IUPAC cyclopentène
SMILES C1CC=CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentene
Note relative au nom tech., ≥95%
Point de fusion -135.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.7740g/mL
Point d’ébullition 44.0°C
Point d’éclair −30°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H8
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4240
Quantité 100 mL
Beilstein 05, 61
Gravité spécifique 0.774
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Viscosité 0.36 mPa.s (15°C)
Poids de la formule 68.11
Pourcentage de pureté 95+%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.