Learn More
Cyclopentène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428863
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428863 100 mL -
11438863 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11428863 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11027.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 142-29-0 | C5H8 | 68.119 g/mol
Cyclopentene is used in the production of cyclopentene oxide, ketamine, cyclopentyl phenol (disinfectant), aldehyde and cyclopentene glycol. It acts as a monomer and is utilized for the synthesis of plastics and in various chemical syntheses. It is also used in the investigation of [2+2] cycloaddition of diamond (001) surfaces with alkene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclopentène est utilisé dans la production d’oxyde de cyclopentène, de kétamine, de cyclopentyl phénol (désinfectant), d’aldéhyde et de cyclopentène glycol. Il agit comme monomère et est utilisé pour la synthèse de plastiques et dans diverses synthèses chimiques. Il est également utilisé dans l’étude de la cycloaddition [2+2] de surfaces de diamant (001) avec de l’alcène.
Solubilité
Miscible avec de l’éthanol, de l’éther, du benzène et des solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-29-0
Formule moléculaire C5H8
Poids moléculaire (g/mol) 68.119
Numéro MDL MFCD00001394
Clé InChI LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
CID PubChem 8882
ChEBI CHEBI:49155
Nom IUPAC cyclopentène
SMILES C1CC=CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentene
Point de fusion -135°C
Densité 0.773
Point d’ébullition 44°C to 45°C
Point d’éclair −29°C (−20°F)
Indice de réfraction 1.4225
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2246
Beilstein 635707
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether,benzene and organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 68.12
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentene