Learn More
Cyclopentène, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11334198
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
Code produit. 11334198
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041461.AC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 142-29-0 | C5H8 | 68.119 g/mol
Cyclopentene is used in organic synthesis for cross-linking resin. It is used as an intermediate in Industries such as Agrochemical, Dyestuff, Pharmaceutical, syntheses material, Chemical. It is used as a monomer for synthesis of plastics and rubber. It is also used for the synthesis of various chemicals, such as 1,1,2-Trimethylcyclohexane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142-29-0
Formule moléculaire C5H8
Poids moléculaire (g/mol) 68.119
Numéro MDL MFCD00001394
Clé InChI LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-cyclopentene, unii-onm2ckv81z, onm2ckv81z, 1-cyclopentene #, cyclopentene, cyclopent-2-en-1-yl, cyclopent-3-en-1-yl, dsstox_cid_9171, wln: l5utj, acmc-209co5
CID PubChem 8882
ChEBI CHEBI:49155
Nom IUPAC cyclopentène
SMILES C1CC=CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentene
Point de fusion -135°C
Couleur Incolore
Densité 0.773 g/mL
Point d’ébullition 44°C to 45°C
Point d’éclair -29°C (-20°F)
Indice de réfraction 1.4225
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2246
Beilstein 635707
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité It is soluble in most organic solvents like ethanol and ether. It is immiscible with water.
Poids de la formule 68.12
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cyclopentene