Learn More
Oxyde de cyclopentène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469057
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469057 5 g 5g
11479057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11469057 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20629.06
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 285-67-6 | C5H8O | 84.12 g/mol
Cyclopentene oxide is used to prepare beta-amino alcohols by reacting with aromatic amines using bismuth trichloride as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxyde de cyclopentène est utilisé pour préparer les bêta-alcools en réagissant avec les amines aromatiques en utilisant le trichlorure de bismuth comme catalyseur.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les bases et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 285-67-6
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 84.12
Numéro MDL MFCD00005161
Clé InChI GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cyclopentene oxide, 6-oxabicyclo 3.1.0 hexane, 1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane oxide, cyclopentene epoxide, epoxycyclopentane, cis-1,2-epoxycyclopentane, cyclopentane, 1,2-epoxy, 6-oxa-bicyclo 3.1.0 hexane
CID PubChem 9244
Nom IUPAC 6-oxabicyclo[3.1.0 ] hexane
SMILES C1CC2OC2C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentene oxide
Densité 0.965
Point d’ébullition 101°C to 102°C
Point d’éclair 10°C (50°F)
Indice de réfraction 1.434
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 102495
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 84.12
Pourcentage de pureté 97%