Learn More
Bromure de cyclopentyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10294180 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10294180 50 mL Flacon en verre 50mL
10305890 250 mL Flacon en verre 250mL
10321564 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10294180 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111600500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 137-43-9 | C5H9Br | 149.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 137-43-9
Formule moléculaire C5H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 149.03
Numéro MDL MFCD00001359
Clé InChI BRTFVKHPEHKBQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentyl bromide, cyclopentylbromide, cyclopentane, bromo, bromo cyclopentane, bromo-cyclopentane, bromocyclopentan, cylopentylbromide, cyclopentyl-bromide, sfphabilimup@, 4-bromocyclopentane
CID PubChem 8728
Nom IUPAC Bromocyclopentane
SMILES C1CCC(C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentyl bromide
Note relative au nom 98%
Couleur Jaune à marron
Densité 1.3900g/mL
Point d’ébullition 137°C to 139°C
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C5H9Br
Indice de réfraction 1.4881 to 1.4901
Quantité 50 mL
Beilstein 05, 19
Gravité spécifique 1.39
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water
Poids de la formule 149.03
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentyl bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.