Learn More
Isocyanure de cyclopentyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10506983 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10506983 1 g Flacon en verre 1g
11985701 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10506983 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 372090010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    168.00€
    151.65€ / 1g
    Économisez 16.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 68498-54-4 | C6H9N | 95.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68498-54-4
Formule moléculaire C6H9N
Poids moléculaire (g/mol) 95.14
Clé InChI XTLSDEJNOQVCHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentyl isocyanide, cyclopentylisocyanide, isocyano-cyclopentan, isocyano-cyclopentane, cyclopentyl isonitrile, 3-isocyano-cyclopentane, acmc-1bgsw, tos-bb-0762
CID PubChem 2734784
Nom IUPAC isocyanocyclopentane
SMILES [C-]#[N+]C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentyl isocyanide
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8600g/mL
Point d’ébullition 40°C (11.0 hPa)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4390 to 1.4410
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.86
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 95.14
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentyl isocyanide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.