Learn More
Isothiocyanate de cyclopentyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10582083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10582083 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10582083 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00485DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentyl isothiocyanate
CAS 33522-03-1
% min. CAS 97.0
Densité 1.03g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H9NS
Formule linéaire C5H9NCS
Numéro MDL MFCD00040877
Quantité 1 g
Synonyme cyclopentyl isothiocyanate, cyclopentane, isothiocyanato, isothiocyanato-cyclopentane, cyclopentanisothiocyanate, cyclopentylisothiocyanate, acmc-20albz
Clé InChI PJOODZCPFADLCI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(C1)N=C=S
Nom IUPAC isothiocyanocyclopentane
Poids moléculaire (g/mol) 127.205
CID PubChem 141792
Poids de la formule 127.21
Pourcentage de pureté 97%