Learn More
Cétone de méthyle de cyclopentyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15452059
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15452059 5 g 5g
15462059 250 mg 250mg
15442059 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15452059 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64744.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6004-60-0 | C7H12O | 112.17 g/mol
Cyclopentyl methyl ketone acts as a ligand for Suzuki coupling. Further, it reacts with benzo[1,2,5]oxadiazole 1-oxide to prepare 3-methylspiro(chinoxalin-2(3H),1'-cyclopentan)-3-amin-1,4-dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cyclopentyl-méthylcétone agit comme un ligand pour le couplage de Suzuki. De plus, il réagit avec le benzo[1,2,5] oxadiazole 1-oxyde pour préparer le 3-méthylspiro(chinoxalin-2(3H),1′-cyclopentan)-3-amine-1,4-dioxyde.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants, les agents réducteurs, les acides, l’acide nitrique, le peroxyde d’hydrogène et l’hydrazine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6004-60-0
Formule moléculaire C7H12O
Poids moléculaire (g/mol) 112.17
Numéro MDL MFCD00060799
Clé InChI LKENTYLPIUIMFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-cyclopentyl-ethanone, cyclopentyl methyl ketone, ethanone, 1-cyclopentyl, acetylcyclopentane, cyclopentylethanone, ketone, cyclopentyl methyl, 1-cyclopentylethan-1-one, ethanone, 1-cyclopentyl-9ci, ethanone,1-cyclopentyl, methyl cyclopentyl ketone
CID PubChem 22326
Nom IUPAC 1-cyclopentylethan-1-one
SMILES CC(=O)C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentyl methyl ketone
Densité 0.913
Point d’ébullition 151°C to 156°C
Indice de réfraction 1.4435
Quantité 5 g
Beilstein 1853483
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 112.17
Pourcentage de pureté 98%