Learn More
Cétone de phényle de cyclopentyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438857 5 g 5g
11428857 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19976.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5422-88-8 | C12H14O | 174.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5422-88-8
Formule moléculaire C12H14O
Poids moléculaire (g/mol) 174.24
Numéro MDL MFCD00001378
Clé InChI VYDIMQRLNMMJBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentyl phenyl ketone, cyclopentyl phenyl methanone, benzoylcyclopentane, methanone, cyclopentylphenyl, ketone, cyclopentyl phenyl, cyclopentyl-phenyl-methanone, cyclopentylphenylketone, acmc-209leg, phenyl cyclopentyl ketone, cyclopentanylphenylmethanone
CID PubChem 79464
Nom IUPAC cyclopentyl(phenyl)methanone
SMILES O=C(C1CCCC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentyl phenyl ketone
Densité 1.036
Point d’ébullition 136°C to 140°C (16 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.544
Quantité 5 g
Beilstein 2045903
Poids de la formule 174.24
Pourcentage de pureté 96%