Learn More
Cyclopentylphénylcétone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Cyclopentylphenylmethanone |
| CAS | 5422-88-8 |
| Formule moléculaire | C12 H14 O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Cyclopentylphenylmethanone, Glycopyrronium Bromide Imp. M (EP), Benzoylcyclopentane, Cyclopentyl phenyl ketone, NSC 10749, NSC 401765, Phenyl cyclopentyl ketone, Cyclopentyl-phenyl-ketone |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14O/c13-12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11H,4-5,8-9H2 |
| SMILES | O=C(C1CCCC1)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | Cyclopentyl(phényl)méthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.24 |
| Poids de la formule | 174.1045 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?