Learn More
Thiocyanate de cyclopentyle, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15444927
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2 g
Conditionnement:
2g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444927 500 mg 500mg
15434927 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444927 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32230.ME
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5263-57-0
Formule moléculaire C6H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 127.21
Numéro MDL MFCD11100558
Clé InChI ZTZNTHBAUFZQGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentanethiocyanate, cyclopentylsulfanyl formonitrile, cyclopentylrhodanid
CID PubChem 12376019
Nom IUPAC (cyclopentylsulfanyl)formonitrile
SMILES N#CSC1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentyl thiocyanate
Point d’ébullition 84°C (8 mmHg)
Quantité 500 mg
Poids de la formule 127.21
Pourcentage de pureté 95%