Learn More
Cyclopentylacétylène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490348 5 g 5g
15480348 1 g 1g
15400358 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490348 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53483.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 930-51-8 | C7H10 | 94.16 g/mol
Cyclopentylacetylene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclopentylacétylène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 930-51-8
Formule moléculaire C7H10
Poids moléculaire (g/mol) 94.16
Numéro MDL MFCD00013744
Clé InChI TXVJSWLZYQMWPC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentylacetylene, cyclopentyl acetylene, cyclopentylethyne, cyclopentane, ethynyl, cyclopentane, ethynyl-7ci, 8ci, 9ci, ethynylcylopentane, ethynyl-cyclopentane, cyclopentyl-acetylen
CID PubChem 136725
Nom IUPAC Éthynylcyclopentane
SMILES C#CC1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentylacetylene
Densité 0.812
Point d’ébullition 107°C to 109°C
Point d’éclair 1°C (34°F)
Indice de réfraction 1.432
Quantité 5 g
Numéro UN UN3295
Poids de la formule 94.16
Pourcentage de pureté 97%