Learn More
Cyclopentylamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381457
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11381457 25 g 25g
11391457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11381457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01966.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1003-03-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
Cyclopentylamine acts as an important raw material and intermediate used in organic synthesis and pharmaceuticals. Further, it serves as chemokine receptor 2 antagonists. It acts as a ligand in coordination chemistry and forms cis-dichlorobis(cyclopentylamine)platinum(II) complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cyclopentylamine agit comme une matière première importante et comme intermédiaire utilisé dans la synthèse organique et les produits pharmaceutiques. De plus, il sert d’antagonistes 2 des récepteurs de la chimiokine. Il agit comme un ligand dans la chimie de coordination et forme le complexe cis-dichlorobis(cyclopentylamine)platine(II).
Solubilité
Miscible à l’eau, à l’acétone et au benzène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-03-8
Formule moléculaire C5H11N
Poids moléculaire (g/mol) 85.15
Numéro MDL MFCD00001380
Clé InChI NISGSNTVMOOSJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentylamine, aminocyclopentane, amino cyclopentane, unii-4259vry3gn, 1cb, cylcopentylamine, cyclopentyl amine, cyclopentyl-amine, n-cyclopentylamine, cyclo-pentyl amine
CID PubChem 2906
Nom IUPAC cyclopentylamine
SMILES NC1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentylamine
Point de fusion -85°C
Densité 0.862
pH 12.5
Point d’ébullition 106°C to 108°C
Point d’éclair 12°C (53°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.4505
Quantité 25 g
Numéro UN UN3286
Beilstein 635706
Informations sur la solubilité Miscible with water,acetone and benzene.
Poids de la formule 85.15
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cyclopentanamine