Learn More
Cyclopentylamine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Cyclopentylamine |
| CAS | 1003-03-8 |
| Formule moléculaire | C5H11N |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Cyclopentanamine, Aminocyclopentane, NSC 32389 |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11N/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4,6H2 |
| SMILES | NC1CCCC1 |
| Nom IUPAC | cyclopentylamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 85.15 |
| Poids de la formule | 85.0891 |