Learn More
Cyclopentylamine, TRC
Code produit 30363809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363809 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363809 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC98941510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentylamine
CAS 1003-03-8
Formule moléculaire C5H11N
Quantité 10 g
Synonyme Cyclopentanamine, Aminocyclopentane, NSC 32389
Formule InChI InChI=1S/C5H11N/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4,6H2
SMILES NC1CCCC1
Nom IUPAC cyclopentylamine
Poids moléculaire (g/mol) 85.15
Poids de la formule 85.0891