Learn More
Acide cyclopentylboronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426150 10 g 10g
11416150 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11426150 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27081.09
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 63076-51-7 | C5H11BO2 | 113.951 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63076-51-7
Formule moléculaire C5H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 113.951
Numéro MDL MFCD01074541
Clé InChI VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentaneboronic acid, boronic acid, cyclopentyl, cylopentyl boronic acid, cyclopentylboronicacid, pubchem7792, acmc-209ncu, --paclitaxel;paclitaxel, boronic acid, b-cyclopentyl, cyclopentylboronic acid
CID PubChem 2734327
Nom IUPAC Acide cyclopentylboronique
SMILES B(C1CCCC1)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentylboronic acid
Quantité 10 g
Poids de la formule 113.95
Pourcentage de pureté 95%