Learn More
Acide cyclopentylboronique, 95 %, ACROS Organics™
Code produit 11935831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11935831 10 g 10g
11925831 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11935831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 359060100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 63076-51-7
Formule moléculaire C5H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 113.95
Clé InChI VTTDFSNKIMAQTB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentaneboronic acid, boronic acid, cyclopentyl, cylopentyl boronic acid, cyclopentylboronicacid, pubchem7792, acmc-209ncu, --paclitaxel;paclitaxel, boronic acid, b-cyclopentyl, cyclopentylboronic acid
CID PubChem 2734327
Nom IUPAC Acide cyclopentylboronique
SMILES B(C1CCCC1)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentylboronic acid
Point de fusion 134.0°C to 142.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 10 g
Poids de la formule 113.95
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre ou flocons cristallins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.