Learn More
Chlorure de cyclopentylmagnésium, 1 M dans MeTHF, Thermo Scientific™
Code produit 15498047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498047 100 mL 100mL
15408057 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51166.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 32916-51-1
Formule moléculaire C5H9ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 128.88
Numéro MDL MFCD00001357
Clé InChI GROGEABZCKQTJW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cyclopentylmagnesium chloride, cyclopentyl magnesium chloride, cyclopentylmagnesium chloride solution, cylopentylmagnesium chloride, cyclopentylmagnesium cloride, magnesium,chlorocyclopentyl, cylopentyl magnesium chloride, cyclopentyl-magnesium chloride, grogeabzckqtjw-uhfffaoysa-m, chloro cyclopentyl magnesium
CID PubChem 3599845
SMILES Cl[Mg]C1CCCC1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Cyclopentylmagnesium chloride
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Nom IUPAC chloro(cyclopentyl)magnesium
Poids de la formule 128.88
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M in MeTHF
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.