Learn More
Cyclopentylméthanamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclopentylmethanamine |
| CAS | 6053-81-2 |
| Formule moléculaire | C6H13N |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13N/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-5,7H2 |
| SMILES | NCC1CCCC1 |
| Nom IUPAC | cyclopentylméthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 99.17 |
| Poids de la formule | 99.1048 |