Learn More
Cyclopentyltrimethoxysilane, 96%, BLD Pharm™
Code produit 30767633
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30767633 5 g
30764789 25 g
30765414 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30767633 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1229925g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentyltrimethoxysilane
CAS 143487-47-2
Formule moléculaire C8H18O3Si
Numéro MDL MFCD00236509
Quantité 5 g
SMILES CO[Si](OC)(C1CCCC1)OC
Poids moléculaire (g/mol) 190.31
Pourcentage de pureté 96%