Learn More
Cyclophosphamide hydrate, MedChemExpress
Description
Cyclophosphamide hydrate is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic and immunosuppressive activities.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclophosphamide hydrate |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 6055-19-2 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 100 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C7H17Cl2N2O3P |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | Cyclophosphamide monohydrate |
| Informations sur la solubilité | H2O : ≥ 50 mg/mL (179.15 mM) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (136.15 mM) |
| Afficher plus |