Learn More
Cyclophosphamide, MedChemExpress
Code produit 16471256
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
200 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471256 200 mg
16457296 100 mg
16441856 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16471256 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY17420
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Cyclophosphamide is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic activity, a immunosuppressant.
Cyclophosphamide is a synthetic alkylating agent chemically related to the nitrogen mustards with antineoplastic activity, a immunosuppressant.
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclophosphamide
Forme physique Solid
CAS 50-18-0
Couleur Blanc
Quantité 200 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C7H15Cl2N2O2P
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 38 mg/mL (145.54 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (127.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClCCN(CCCl)P1(OCCCN1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 261.09
Poids de la formule 261.09
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research