Learn More
Alfa Aesar™ Cyclophosphamide monohydraté, 97+ %
Code produit 11362457
Change view
Click to view available options
Quantité:
1g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362457 1g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11362457 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur L11508.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Applications
Le cyclophosphamide monohydraté est utilisé pour traiter les cancers, les troubles auto-immuns et l’amylose AL. Il s’agit d’un agent alkylant à la moutarde à l’azote et réagit avec l’acide désoxyribonucléique (ADN) pour obtenir son dérivé alkylé. Il participe également à la recherche sur le cancer en tant qu’outil qui induit l’apoptose dans les cellules tumorales.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Éthanol légèrement soluble, benzène, éthylène glycol, tétrachlorure de carbone, dioxane, éther, acétone, alcool et chloroforme.
Remarques
Précautions particulières à respecter pour la manipulation. Consultez la FDS avant l’achat, disponible en ligne sur www.alfa.comStore dans un endroit frais. Sensible à l’humidité et photosensible. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclophosphamide monohydrate
CAS 6055-19-2
Point d’éclair 113°C (235°F)
Odeur Odorless
Formule moléculaire C7H17Cl2N2O3P
Numéro MDL MFCD00149395
Quantité 1g
Numéro UN UN3464
Beilstein 8167897
Merck Index 14,2747
Synonyme cyclophosphamide monohydrate, cyclophosphamide hydrate, cytoxan, endoxon, endoxan monohydrate, ciclophosphamide hydrat, cytoxan hydrate, endoxan a, cyclophosphamide hydrated
Clé InChI PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYNA-N
SMILES O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
Nom IUPAC N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-oxo-1,3,2$l^{5}-oxazaphosphinan-2-amine;hydrate
Poids moléculaire (g/mol) 279.10
CID PubChem 22420
ChEBI CHEBI:4026
Poids de la formule 279.10 (261.09 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥97%