Learn More
Cyclophosphamide monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10124460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10124460 5 g Flacon en verre 5g
10751861 1 g Flacon en verre 1g
10066333 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10124460 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 203960050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    225.00€
    202.65€ / 5g
    Économisez 22.35€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 6055-19-2 | C7H17Cl2N2O3P | 279.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6055-19-2
Formule moléculaire C7H17Cl2N2O3P
Poids moléculaire (g/mol) 279.10
Numéro MDL MFCD00149395
Clé InChI PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cyclophosphamide monohydrate, cyclophosphamide hydrate, cytoxan, endoxon, endoxan monohydrate, ciclophosphamide hydrat, cytoxan hydrate, endoxan a, cyclophosphamide hydrated
CID PubChem 22420
ChEBI CHEBI:4026
Nom IUPAC N,N-bis(2-chloroéthyl)-2-oxo-1,3,2$l^{5}-oxazaphosphinan-2-amine;hydrate
SMILES O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclophosphamide monohydrate
Point de fusion 49.0°C to 53.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 2743
Informations sur la solubilité Solubility in water: 40g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,benzene,ethylene,glycol,carbon tetrachloride and dioxane,sparingly soluble in ether and acetone
Poids de la formule 279.09
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclophosphamide monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.