Learn More
Cyclophosphamide monohydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclophosphamide monohydrate |
| Point de fusion | 49.0°C to 53.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’éclair | >110°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (ELSD) (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Merck Index | 15, 2743 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 40g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,benzene,ethylene,glycol,carbon tetrachloride and dioxane,sparingly soluble in ether and acetone |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- Cyclophosphamide monohydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.