Learn More
Cyclophosphamide Monohydrate, TRC
Code produit 30134730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134730 5 g 5g
30133001 1 g 1g
30012129 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134730 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9885805G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6055-19-2
Formule moléculaire C7 H15 Cl2 N2 O2 P . H2 O
Poids moléculaire (g/mol) 279.1
Synonyme 2H-1,3,2-Oxazaphosphorin-2-amine, N,N-bis(2-chloroethyl)tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate (9CI), 2H-1,3,2-Oxazaphosphorine, 2-[bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-, 2-oxide, monohydrate (8CI), 2-[Bis(2-chloroethyl)amino]tetrahydro-2H-1,3,2-oxazaphosphorine-2-oxide monohydrate, Cyclophosphamide hydrate, Cyclophosphamide monohydrate, Endoxan monohydrate
Nom IUPAC N,N-bis(2-chloroéthyle)-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinane-2-amine ; hydrater
SMILES O.ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclophosphamide Monohydrate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
Poids de la formule 278.0354
Pourcentage de pureté >95%