Learn More
Cyclopropanecarbonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499013
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499013 250 g 250g
11479013 10 g 10g
11489013 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499013 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11125.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    530.40€
    455.65€ / 250g
    Économisez 74.75€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5500-21-0 | C4H5N | 67.091 g/mol
Cyclopropanecarbonitrile is used to prepare cis and trans crotonitrile and allyl cyanide. Further, it reacts with phenylmagnesium bromide to give cyclopropyl-phenyl ketone-imine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclopropanecarbonitrile est utilisé pour préparer le crotonitrile cis et trans et le cyanure d’allyle. De plus, il réagit avec le bromure de phénylmagnésium pour donner de la cyclopropyl-phényl-cétone-imine.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, bases fortes, agents oxydants forts et agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5500-21-0
Formule moléculaire C4H5N
Poids moléculaire (g/mol) 67.091
Numéro MDL MFCD00001269
Clé InChI AUQDITHEDVOTCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropyl cyanide, cyanocyclopropane, cyclopropylnitrile, cyclopropanenitrile, cyclopropane cyanide, 1-cyanocyclopropane, cyclopropane carbonitrile, cyclopropylcyanide, 1-cyanocyclopropyl, cyclopropancarbonitril
CID PubChem 79637
Nom IUPAC cyclopropanecarbonitrile
SMILES C1CC1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropanecarbonitrile
Densité 0.905
Point d’ébullition 134°C to 135°C
Point d’éclair 32°C (89°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.421
Quantité 250 g
Numéro UN UN3275
Beilstein 635790
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 67.09
Pourcentage de pureté 98%