Learn More
Chlorure de cyclopropanecarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433954
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11433954 25 g 25g
11443954 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11433954 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11948.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 4023-34-1 | C4H5ClO | 104.533 g/mol
It is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est principalement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques et agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (réagit violemment).
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, des métaux actifs et de l’eau / l’humidité. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4023-34-1
Formule moléculaire C4H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 104.533
Numéro MDL MFCD00001277
Clé InChI ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
CID PubChem 77637
Nom IUPAC Chlorure de cyclopropanecarbonyle
SMILES C1CC1C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropanecarbonyl chloride
Densité 1.15
Point d’ébullition 119°C to 120°C
Point d’éclair 23°C (73°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.452
Quantité 25 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 471286
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water (reacts violently).
Poids de la formule 104.54
Pourcentage de pureté 98%