Learn More
Chlorure de cyclopropanecarbonyle, TRC
Code produit 30362791
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30362791 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30362791 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9900605G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropanecarbonyl Chloride
CAS 4023-34-1
Formule moléculaire C4H5ClO
Quantité 5 g
Synonyme Cyclopropanecarboxylic Acid Chloride, Cyclopropanoyl Chloride, Cyclopropylcarbonyl Chloride, Cyclopropylcarboxylic Acid Chloride
Formule InChI InChI=1S/C4H5ClO/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2
SMILES ClC(=O)C1CC1
Nom IUPAC chlorure de cyclopropanecarbonate
Poids moléculaire (g/mol) 104.53
Poids de la formule 104.0029