Learn More
Alfa Aesar™ Cyclopropanecarboxamidoxime, 97%
Code produit 15444558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
Conditionnement:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444558 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15444558 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur H58236.04
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropanecarboxamidoxime
CAS 51285-13-3
Formule moléculaire C4H8N2O
Numéro MDL MFCD03426266
Quantité 2 g
Synonyme n-hydroxycyclopropanecarboximidamide, z-n'-hydroxycyclopropanecarboxamidine, n-hydroxycyclopropanecarboxamidine, n'-hydroxycyclopropanecarboxamidine, z-n'-hydroxycyclopropanec arboximidamide, cyclopropanecarboxamidoxime, n-hydroxy-cyclopropanecarboximidamide, n'-hydroxycyclopropane-carboximidamide, z-n'-hydroxycyclopropanecarboximidamide, n'-hydroxycyclopropanecarboximideamide
Clé InChI OMCUPXRCMTUDHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CC1C(=NO)N
Nom IUPAC N'-hydroxycyclopropanecarboximidamide
Poids moléculaire (g/mol) 100.121
CID PubChem 9582826
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté 97%