Learn More
Acide cyclopropanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10580361 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10580361 25 g 25g
10212942 5 g 5g
10305940 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10580361 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111620250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1759-53-1 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1759-53-1
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00001287
Clé InChI YMGUBTXCNDTFJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carboxycyclopropane, cyclopropylcarboxylic acid, cyclopropionic acid, cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, cpc-acid, cyclopropyl carboxylic acid, trimethylenecarboxylic acid, cyclopropane carboylic acid, cyclopropane-carboxylic acid
CID PubChem 15655
ChEBI CHEBI:23500
Nom IUPAC Acide cyclopropanecarboxylique
SMILES C1CC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropanecarboxylic acid
Note relative au nom 98%
Point de fusion 17.0°C to 19.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0850g/mL
Point d’ébullition 182.0°C to 184.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C3H5CO2H
Indice de réfraction 1.4370 to 1.4390
Quantité 25 g
Beilstein 09, 4
Gravité spécifique 1.085
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopropanecarboxylic acid