Learn More
Acide cyclopropanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452307 250 g 250g
11442307 50 g 50g
11432307 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14215.30
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1759-53-1 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1759-53-1
Formule moléculaire C4H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Numéro MDL MFCD00001287
Clé InChI YMGUBTXCNDTFJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carboxycyclopropane, cyclopropylcarboxylic acid, cyclopropionic acid, cyclopropane carboxylic acid, cyclopropanecarboxylicacid, cpc-acid, cyclopropyl carboxylic acid, trimethylenecarboxylic acid, cyclopropane carboylic acid, cyclopropane-carboxylic acid
CID PubChem 15655
ChEBI CHEBI:23500
Nom IUPAC Acide cyclopropanecarboxylique
SMILES C1CC1C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropanecarboxylic acid
Point de fusion 5°C
Densité 1.086
Point d’ébullition 182°C to 184°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Indice de réfraction 1.439
Quantité 250 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 969839
Poids de la formule 86.09
Pourcentage de pureté 98%