Learn More
Chlorure d'acide cyclopropanecarboxylique, 98%
Code produit 11924971 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11924971 500 g Flacon en verre 500g
10229783 5 g Flacon en verre -
10010880 25 g Flacon en verre 25g
10375980 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11924971 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 111635000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 4023-34-1 | C₄H₅ClO | 104,54 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4023-34-1
Formule moléculaire C4H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 104.54
Clé InChI ZOOSILUVXHVRJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropanecarboxylic acid chloride, cyclopropane carbonyl chloride, cyclopropylcarboxyl chloride, chloroformyl cyclopropane, cyclopropylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopropane, cyclopropyl carbonyl chloride, cyclopropyl carboxylic chloride, cyclopropane carboxylic acid chloride, cyclopropanoyl chloride
CID PubChem 77637
Nom IUPAC Chlorure de cyclopropanecarbonyle
SMILES C1CC1C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropanecarboxylic acid chloride
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1500g/mL
Point d’ébullition 119.0°C
Point d’éclair 23°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C3H5COCl
Indice de réfraction 1.4515 to 1.4535
Quantité 500 g
Beilstein 09,4
Gravité spécifique 1.15
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 104.54
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement