Learn More
Acide cyclopropanecarboxylique, TRC
Code produit 30363190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363190 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363190 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9896551G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropane carboxylic acid
CAS 1759-53-1
Formule moléculaire C4 H6 O2
Quantité 1 g
Synonyme Carboxycyclopropane, Cyclopropionic acid, Cyclopropylcarboxylic acid, NSC 1112, Cyclopropanecarboxylic acid (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), Cyclopropanecarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C4H6O2/c5-4(6)3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H,5,6)
SMILES OC(=O)C1CC1
Nom IUPAC Acide cyclopropanecarboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 86.09
Poids de la formule 86.0368