Learn More
Chlorhydrate de cyclopropaneméthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cyclopropanemethylamine hydrochloride |
| Point de fusion | 202°C to 205°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 3906936 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Poids de la formule | 107.58 |
| Pourcentage de pureté | 98% |