Learn More
Chlorure de cyclopropanesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15493837
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15493837 5 g 5g
11462230 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15493837 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H29107.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 139631-62-2 | C3H5ClO2S | 140.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 139631-62-2
Formule moléculaire C3H5ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 140.58
Numéro MDL MFCD01631933
Clé InChI PFWWSGFPICCWGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropanesulfonylchloride, chlorocyclopropylsulfone, cyclopropanesulphonyl chloride, cyclopropylsulfonyl chloride, cyclopropylsulphonyl chloride, cyclopropane sulfonyl chloride, cyclopropanesulfonic acid chloride, pubchem10869, acmc-209cje, cyclopropylsulfonylchloride
CID PubChem 2760919
Nom IUPAC Chlorure de cyclopropanesulfonyle
SMILES ClS(=O)(=O)C1CC1
Specifications
Nom chimique ou matériau Cyclopropanesulfonyl chloride
Densité 1.39
Point d’ébullition 60°C (2 mmHg)
Point d’éclair 96°C (205°F)
Indice de réfraction 1.477
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 140.59
Pourcentage de pureté 97%